단일클론 항체(mAbs, monoclonal antibodies)는 면역계의 자연 항체와 동일하게 작용하도록 실험실에서 제조된 단백질입니다. 이 항체들은 하나의 유일한 모세포에서 유래한 동일한 복제체로, 특정 항원에만 선택적으로 결합하도록 설계되어 정밀한 표적 치료에 이상적인 솔루션입니다.
단일클론 항체 치료 적용 분야:
- 암
- 자가면역 질환
- 천식
- 에볼라 및 코로나19(COVID-19)와 같은 바이러스 감염증
단일클론 항체의 진단 활용 분야:
- 림프계 및 골수성 악성종양 진단
- 조직 적합성 검사 (HLA 타이핑)
- 효소면역측정법(ELISA)
- 방사면역측정법(RIA)
- 미생물의 혈청형 분류
- 면역학적 중재 및 조절