Čerpadlový systém Masterflex® L/S® MasterSense™ pro plnění a dokončení, s hlavou Masterflex® Ultrapharm™
Přesnost je mimořádně důležitá, když se každá kapka počítá
Masterflex® L/S® Čerpadlový systém MasterSense™ pro plnění a dokončení, s hlavou čerpadla Masterflex® UltraPharm™
Funkce, díky kterým bude váš proces snadný
- Ideální pro sanitární prostředí –
skříň pohonu z leštěné nerezové oceli 316 stupeň krytí, IP66 a NEMA 4X pro omyvatelnost - Snadno čitelná a ovladatelná dotyková obrazovka, a to i v rukavicích. Vytvořte, uložte a vyvolejte čerpací programy prostřednictvím uživatelsky přívětivých nabídek.
- EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, s možností MasterflexLive, vzdálené analogové zapnutí/vypnutí znamenají možnosti konektivity a ovládání, které vyhovují vašim potřebám.
- maximální otáčky 250 ot/min; dávkovací objemy od <0,5 ml do >500 ml
- Tichý provoz snižuje dodatečný hluk v provozu nebo v laboratoři
- Hlava čerpadla z nerezové oceli 316 je autoklávovatelná; testováno na 10 cyklů bez ztráty výkonu v oblasti průtoku nebo přesnosti
- Odsazené válečky a planetární převody zajišťují přesné dávkování (±0,5 %), nízkou pulzaci a dlouhou životnost hadic
Šetrné k hadicím – snižuje odpor hadic, čímž prodlužuje životnost hadic a snižuje riziko předčasného selhání. - Masterflex double-Y tube sets ensure proper retention, repeatability, and accuracy
SHOP DOUBLE Y-TSestavy hadic Masterflex typu dvojitého Y zajišťují správnou retenci, opakovatelnost a přesnostUBING
Continuous Mode
Časovaný režim
Objemový režim
Vzdálený režim
Kalibrace hadice
User Access
Výhody hlavy čerpadla s planetárním systémem pohonu
With the planetary drive system, each roller is directly driven by the sun wheel. This mechanism prevents axial push-pull friction on the tubing—resulting in longer tubing life, lower pulsation, and high repeatability.
This pump head produces gentle, low pulse, and highly accurate dosing and flow to ensure optimal integrity and uniformity. Designed with offset rollers, the pump head provides linear flow throughout the flow range. While one roller is drawing fluid through one leg of the double-Y tube set, the other roller is pushing fluid through the other leg. Also, dual channels allow for a lower rpm in order to achieve “single-channel” flow rates. A lower rpm means reduced shear forces to maintain fluid and molecular integrity.
Nastavení je hračka
Intuitivní rozhraní dotykové obrazovky, a to i v rukavicích
- Snadné nastavení a programování
- 5” kapacitní dotyková TFT/RGB obrazovka s jasným širokým pozorovacím úhlem
- Nastavení parametrů jednoduchým dotykem – dokonce i v rukavicích
- Provozní režimy zahrnují nepřetržitý provoz, dávkování podle objemu a dávkování podle času
- Kontrola šarží a interval/čas vypnutí v objemových a časovaných režimech
- V objemovém režimu jsou k dispozici funkce proti odkapávání a stupňování rychlost pro zajištění přesnosti a minimalizaci ztráty vzorku
- Jednoduše uložte a vyvolejte až 50 běžně používaných protokolů, každý s jedinečným názvem
- Zjistěte, kdy jste dosáhli cíle – grafický indikátor vás upozorní na dokončení optimální kalibrace vložené hadice
Pokročilé možnosti připojení a ovládání
Monitorování odkudkoli
MasterflexLive
- MasterflexLive je naše bezpečná cloudová platforma pro vzdálené monitorování všech parametrů čerpadel Masterflex v reálném čase
- Monitorujte kritické procesy běžící 24/7 bez nutnosti přítomnosti obsluhy přímo na místě
- Push notifikace vás upozorní na provozní podmínky a chybové zprávy
Flexibilní konektivita
- Na výběr máte ze tří možností připojení – EtherNet/IP, Profibus nebo MasterflexLive®
- Tříúrovňový přístup k funkcím čerpadla – tato možnost slouží k ochraně vašeho procesu tím, že vám poskytuje kontrolu nad tím, kdo může čerpadlo obsluhovat a na jaké úrovni
- Bezdrátové aktualizace firmwaru – automaticky vám umožní plně využít budoucí vylepšení
- Připojení k internetu přes Wi-Fi nebo standardní ethernetový (RJ45) konektor na zadní straně pohonu
Dokonalé čerpadlo pro vysoce přesné aplikace zahrnující plnění/dokončování
Díky nekontaminujícímu provedení, nízkému střihovému napětí a neinvazivnímu použití je toto čerpadlo ideální pro biofarmacii a zdravotnictví.
Tříúrovňový přístup a možnost ukládat a vyvolávat programy zajišťují, že váš proces bude plynulý, bezpečný a přesný.
Přesně vyrobené hadice čerpadla vám poskytnou přesnost a spolehlivost v kritických procesních aplikacích.
Precision manufactured pump tubing gives you accuracy and reliability for critical process applications.
Kompletní specifikace a informace o produktu | ||||
| Položka č. | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
| Rozsah průtoku | 0,007 až 635 ml/min | 0,193 až 998 ml/min | ||
| Hlava čerpadla Masterflex Ultrapharm | pro přesné hadice, s čidlem otevřené hlavy, skříň/rotor z nerezové oceli | pro vysoce výkonné přesné hadice, s čidlem otevřené hlavy, skříň/rotor z nerezové oceli | ||
| Použitelné velikosti hadic | Hadice L/S® typu dvojitého Y, velikost 13, 14, 16, 25, 17 | Hadice L/S® typu dvojitého Y, velikost 15, 24, 35 | ||
Specifikace čerpadla | ||||
| Schválení agenturami | UL, cUL, CE | |||
| Přesnost regulace otáček (rozlišení) | ±0,1 % (0,1 ot/min při 250 ot/min) | |||
| Záruka | 2 roky | |||
| MasterflexLive | Vzdálené monitorování všech parametrů čerpadla. Push notifikace vás upozorní na provozní podmínky a chybové zprávy, díky kterým můžete sledovat kritické procesy čerpadla 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – bez nutnosti být na místě. | |||
| Ethernet/IP nebo Profibus | Přímé rozhraní buď se sítí pro řízení procesů prostřednictvím Ethernetu/IP nebo sběrnice Profibus (pomocí PLC, SCADA nebo podobných); umožňuje ovládání všech parametrů čerpadla přes síťové rozhraní. | |||
| Počet válečků | 8 | |||
| Reverzibilní | Ano | |||
| Displej | 5” kapacitní dotyková TFT/RGB obrazovka s přepínáním v rovině (široký pozorovací úhel); 800 x 480 pixelů | |||
| Digitální dávkování | Ano | |||
| Externí řízení – vstup | 0 až 20 mA, 20 až 0 mA, 4 až 20 mA, 20 až 4 mA; 0 až 10 V, 10 až 0 V, 0 až 5 V, 5 až 0 V; start/stop, směr (po nebo proti směru hodinových ručiček), plnění přes kontaktní uzávěr | |||
| Externí řízení – výstup | 0 až 20 mA, 20 až 0 mA, 4 až 20 mA, 20 až 4 mA; 0 až 10 V, 10 až 0 V, 0 až 5 V, 5 až 0 V; tach. výstup (otevřený kolektor), snímač běžícího motoru, otevřené hlavy, místní/vzdálené ovládání, všeobecný alarm | |||
| Motor | Bezkartáčový stejnosměrný s kodérem; nepřetržitý provoz; reverzibilní; 75 W | |||
| Čidlo otevřené hlavy | Ano; prodlužovací kabel součástí balení | |||
| Materiály skříně | Nerezová ocel 316 | |||
| Klasifikace krytu | IP66 / NEMA 4X | |||
| Rozměry (D x Š x V) | 33 × 23,6 × 27,9 cm | |||
| Přepravní hmotnost | 18,5 kg | |||
| Napájení | 90 až 260 VAC, 50/60 Hz | |||