Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Mannose 95%
Glass bottle, 25 g
  77305-852
 :   Ambeed
 :  A302444-25G
D-(+)-Mannose 95%
  77305-852
 :  Ambeed
 :  3458-28-4
D-(+)-Mannose 95%
Glass bottle, 25 g
 :  3458-28-4
$25.00
Each (25g)
 : for Research Use Only
 :  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  •  :3458-28-4
  •  :C₆H₁₂O₆
  •  :MFCD00064122
  •  :180.16 g/mol
  •  :410.8 °C (760 mm Hg)
  •  :133…140 °C
  •  :202.2 °C
  •  :Ambient
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Size:
    25 g