Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Propylacetophenone
Bottle, 10 g
  76567-506
 :  OR1514-10G
4'-Propylacetophenone
  76567-506
 :  2932-65-2
4'-Propylacetophenone
Bottle, 10 g
 :  2932-65-2
$21.27
Each(1/Itm/Bx)
 :  1-(4-Propylphenyl)ethanone, p-Propylacetophenone
  •  :2932-65-2
  •  :C₁₁H₁₄O
  •  :MFCD00041359
  •  :162.23
  •  :123…125 °C/15mmHg
  •  :Ambient
  • Pack type:
    Bottle
  • Size:
    10 g