Niobium ≥99.95% (metals basis), ingot/button, Diameter 25.4 mm (1.0 in), Thickness ∼11 mm (0.45 in)
AA45113-KF
:
- Size:1 pc.
- Cat. No.:AA45113-KF
- Supplier no.:45113-KF
:
:92.91 g/mol
:3700 °C (1013 hPa)
:2468 °C
:8.57 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-113-5
:7440-03-1
:Nb
:MFCD00011126