$0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
United States
ContactUsLinkComponent
Ascorbic acid titrant
Ascorbic acid titrant solution
Ascorbic acid titrant solution
Ascorbic acid titrant solution
104086-098
:
Hach
:
Ascorbic acid titrant solution
104086-098
:
Hach
:
2308232
:
Cat. No.:
104086-098
:
GHS07
: