

Ammonia solution ≥25% in water, TraceSELECT™ Ultra for ultratrace analysis, Fluka™
Supplier: Honeywell Research Chemicals
Certificates
About this item
CAS Number:1336-21-6
:7664-41-7
Formula:NH₃
MDL Number:MFCD00066650
:35.05 g/mol
Boiling Pt:43.9 °C
Melting Pt:–43 °C
Density:0.92 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature:Ambient
UN:2672
ADR:8,III
:GHS07
:GHS05
Specification Test Results
- Nitrate (NO₃):Max. 500 ppb
- Phosphate (PO₄):Max. 50 ppb
- Sulfate (SO₄):Max. 100 ppb
- Assay:20 - 22 %
- Silver (Ag):Max. 0.01 ppb
- Aluminium (Al):Max. 0.2 ppb
- Arsenic (As):Max. 0.5 ppb
- Gold (Au):Max. 0.01 ppb
- Barium (Ba):Max. 0.01 ppb
- Beryllium (Be):Max. 0.01 ppb
- Bismuth (Bi):Max. 0.01 ppb
- Calcium (Ca):Max. 1 ppb
- Cadmium (Cd):Max. 0.01 ppb
- Cerium (Ce):Max. 0.01 ppb
- Cobalt (Co):Max. 0.01 ppb
- Chromium (Cr):Max. 0.05 ppb
- Cesium (Cs):Max. 0.01 ppb
- Copper (Cu):Max. 0.5 ppb
- Dysprosium (Dy):Max. 0.01 ppb
- Erbium (Er):Max. 0.01 ppb
- Europium (Eu):Max. 0.01 ppb
- Iron (Fe):Max. 0.5 ppb
- Gallium (Ga):Max. 0.01 ppb
- Gadolinium (Gd):Max. 0.01 ppb
- Germanium (Ge):Max. 0.05 ppb
- Hafnium (Hf):Max. 0.01 ppb
- Mercury (Hg):Max. 0.5 ppb
- Holmium (Ho):Max. 0.01 ppb
- Indium (In):Max. 0.01 ppb
- Potassium (K):Max. 1 ppb
- Lanthanum (La):Max. 0.01 ppb
- Lithium (Li):Max. 0.01 ppb
- Lutetium (Lu):Max. 0.01 ppb
- Magnesium (Mg):Max. 0.1 ppb
- Manganese (Mn):Max. 0.1 ppb
- Molybdenum (Mo):Max. 0.05 ppb
- Sodium (Na):Max. 1 ppb
- Neodymium (nd):Max. 0.01 ppb
- Nickel (Ni):Max. 0.1 ppb
- Lead (Pb):Max. 0.02 ppb
- Palladium (Pd):Max. 0.01 ppb
- Praseodymium (Pr):Max. 0.01 ppb
- Platinum (Pt):Max. 0.01 ppb
- Rubidium (Rb):Max. 0.01 ppb
- Rhenium (Re):Max. 0.01 ppb
- Rhodium (Rh):Max. 0.01 ppb
- Ruthenium (Ru):Max. 0.01 ppb
- Antimony (Sb):Max. 0.1 ppb
- Scandium (Sc):Max. 0.05 ppb
- Selenium (Se):Max. 0.5 ppb
- Samarium (Sm):Max. 0.01 ppb
- Tin (Sn):Max. 0.1 ppb
- Strontium (Sr):Max. 0.01 ppb
- Terbium (Tb):Max. 0.01 ppb
- Tellurium (Te):Max. 0.01 ppb
- Thorium (Th):Max. 0.01 ppb
- Titanium (Ti):Max. 0.05 ppb
- Thallium (Tl):Max. 0.01 ppb
- Thulium (Tm):Max. 0.01 ppb
- Uran (U):Max. 0.01 ppb
- Vanadium (V):Max. 0.05 ppb
- Tungsten (W):Max. 0.01 ppb
- Yttrium (Y):Max. 0.01 ppb
- Ytterbium (Yb):Max. 0.01 ppb
- Zinc (Zn):Max. 0.5 ppb
- Zirconium (Zr):Max. 0.01 ppb
- Carbonate (as CO₂):Max. 10 ppm
- Bromide (Br):Max. 50 ppb
- Chloride (Cl):Max. 500 ppb
- Fluoride (F):Max. 100 ppb
- Iodide (I):Max. 50 ppb
- Nitrite (NO₂):Max. 100 ppb
Specification Test Results
Frequently Bought Together