ContactUsLinkComponent
Wet-Strengthened Qualitative Filter Paper, Grade 950, Ahlstrom
Wet-Strengthened Qualitative Filter Paper, Grade 950, Ahlstrom
Supplier:  Ahlstrom
Certificates
undefined
Wet-Strengthened Qualitative Filter Paper, Grade 950, Ahlstrom
Supplier:  Ahlstrom
Specifications
  • Catalog No:
  • 47749-746
  • 47749-750
  • 47749-742
  • 47749-744
  • 47749-738
  • 47749-760
  • 47749-740
  • 47749-734
  • 47749-756
  • 47749-736
  • 47749-758
  • 47749-752
  • 47749-732
  • 47749-754
  • Flow Rate:
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Load Capacity:
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Retention:
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm
  • 2.0 µm