Order Entry
United Kingdom
ContactUsLinkComponent
LÖSUNGSMITTELBESTÄNDIGER FASEROPTISCHER SAUERSTOFFSENSOR MIT GESCHÜTZTER SENSORSPITZE IN KURZER KANÜLE Ø1,5MM UND 40MM LÄNGE, CA. 1
Catalog # MSPPOXSOLV-PTS
LÖSUNGSMITTELBESTÄNDIGER FASEROPTISCHER SAUERSTOFFSENSOR MIT GESCHÜTZTER SENSORSPITZE IN KURZER KANÜLE Ø1,5MM UND 40MM LÄNGE, CA. 1
Catalog # MSPPOXSOLV-PTS
Frequently Bought Together