Order Entry
United Kingdom
ContactUsLinkComponent
Planschliff Reaktionsgefäß DN 200,5000ml mit Temperiermantel und Bodenablassventil DN 15 1 * 1 items
Catalog # QVFLSAA4520308
Supplier:  QVF LABORTECHNIK
Planschliff Reaktionsgefäß DN 200,5000ml mit Temperiermantel und Bodenablassventil DN 15 1 * 1 items
Catalog # QVFLSAA4520308
Supplier:  QVF LABORTECHNIK
Frequently Bought Together