1-Heptanol, Sigma-Aldrich®
SIAL51778-5ML
: Merck
:
- Pack type:Glass bottle
- Pk:5 mL
- Seq:2210
:
:116.2 g/mol
:13,04681
:176 °C (1013 hPa)
:–35 °C
:0.82 g/cm³ (20 °C)
:70 °C
:Ambient
:203-897-9
:GHS07
:111-70-6
:H₃C(CH₂)₅CH₂OH
:MFCD00002986