£0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
United Kingdom
ContactUsLinkComponent
Citric acid
Citric acid
Citric acid
HACH1454899
:
Hach
:
Citric acid
HACH1454899
:
Hach
:
Pk:
100
Seq:
0100
:
:
192.13 g/mol
:
13,02350
:
310 °C (1013 hPa)
:
149…151 °C
:
1.665 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
201-069-1
:
01-2119457026-42-0000
:
GHS07
:
77-92-9
:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
:
MFCD00011669