£0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
United Kingdom
ContactUsLinkComponent
Niobium
Niobium
Niobium
SIALIRMM525C
:
Merck
:
Niobium
SIALIRMM525C
:
Merck
:
Pk:
1
Seq:
0001
:
:
92.91 g/mol
:
3700 °C (1013 hPa)
:
2468 °C
:
8.57 g/cm³ (20 °C)
:
231-113-5
:
7440-03-1
:
Nb
:
MFCD00011126