£0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
United Kingdom
ContactUsLinkComponent
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 95%
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 95%
H64279.14
:
Thermo Fisher Scientific
:
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 95%
H64279.14
:
Thermo Fisher Scientific
:
Pk:
25 g
Seq:
3308
:
:
150.14 g/mol
:
278 °C
:
Ambient
:
3439
:
6.1,III
:
GHS07
:
21642-98-8
:
MFCD00975442
:
C₇H₆N₂O₂
:
MFCD08059559