Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Automatic viscometers, ViscoSystem® AVS® 470
undefined
Automatic viscometers, ViscoSystem® AVS® 470
  • Catalog No:
  • 616-0026
  • 616-1115
  • Rozsah měření (doba výtoku):
  • <9999,99 s
  • <9999,99 s
  • Tlak pumpy:
  • 160 mbar
  • 160 mbar
  • Stupnice viskozity:
  • Pressure: 0,35 - 1800 mm²/s (cSt)
    Suction capacity: 0,35 - ~5000 mm²/s (cSt)
  • Pressure: 0,35 - 1800 mm²/s (cSt)
    Suction capacity: 0,35 - ~5000 mm²/s (cSt)
  • Perioda regulace teploty:
  • 0 – 20 minutes
  • 0 – 20 minutes
  • Předvolba počtu měření:
  • Up to 99
  • Up to 99
  • Displej:
  • LCD
  • LCD
  • Přesnost časového měření:
  • ±0,01 %
  • ±0,01%
  • Rozhraní:
  • RS232C for serial printer
  • RS232C for serial printer
  • Š×H×V:
  • 225×320×205 mm
  • 225×320×205 mm
  • Hmotnost:
  • 5,4 kg
  • 5,4 kg
Frequently Bought Together