Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Türen Block 1: Mit Regalen + einfachem Schloss Türen Block 2: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB56G010030422
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Türen Block 1: Mit Regalen + einfachem Schloss Türen Block 2: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB56G010030422
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE