Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: F Türen Block 1: Aus ziehbare + einfaches Schloss Türen Block 2: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB56D030040422
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: F Türen Block 1: Aus ziehbare + einfaches Schloss Türen Block 2: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB56D030040422
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE