Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: F Türen Block 1: Mit Regalen + einfachem Schloss Türen Block 2: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
  ERLAAB56D030030422
New Product
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: F Türen Block 1: Mit Regalen + einfachem Schloss Türen Block 2: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
  ERLAAB56D030030422