Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Reverso + standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666C00014A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Reverso + standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666C00014A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE