Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromverso 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666A03013C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromverso 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666A03013C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE