Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Str 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656J03023B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Str 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656J03023B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE