Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656G02023D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656G02023D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE