Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenw ände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656D00021C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenw ände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656D00021C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE