Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656C03024D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656C03024D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE