Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromver 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656B02023C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromver 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656B02023C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE