Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Vers 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656B02016C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Vers 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656B02016C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE