Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646B03026B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646B03026B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE