Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646A03025A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646A03025A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE