Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromvers 1 * 1 ST
  ERLAAA636J02012C21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromvers 1 * 1 ST
  ERLAAA636J02012C21