Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606F02011A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606F02011A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE