Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: 1 * 1 ST
  ERLAAA606F01022D21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: 1 * 1 ST
  ERLAAA606F01022D21