Saugkolben-Messpipette 100ml 1/1, Kl. B 0-Punkt oben, Vollablauf Pipette D.30x2mm, Pipette ca. 200 mm lang, Pipettenöffnung ca. 3mm aus Boro 3.3 1 * 1 items
Catalog # NEUB0260-00-999
Supplier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Frequently Bought Together