Order Entry
Slovakia
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Deoxy-D-glucose

2-Deoxy-D-glucose

Glass bottle for solids, 25 g
Katalógové číslo CAYM14325-25
Dodávateľ:   CAYMAN
2-Deoxy-D-glucose
Katalógové číslo CAYM14325-25
Dodávateľ:  CAYMAN
Číslo CAS:  154-17-6
2-Deoxy-D-glucose

Glass bottle for solids, 25 g

Prejsť na:
Číslo CAS:  154-17-6
Price
1 616,52 €
Prihlásiť sa pre dostupnosť
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymá:  (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
  • Číslo CAS:154-17-6
  • Vzorec:C₆H₁₂O₅
  • MDL číslo:MFCD00151328
  • Molecular Weight:164.16 g/mol
  • EINECS:205-823-0
Špecifikácie

Špecifikácie

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    25 g

Špecifikácie