Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Fraktionssäule 500ml mit 3 Oliven: Außendurchmesser: ca. 54 mm Gesamtlänge: ca. 42,8 - 43 cm Körperlänge: ca. 300 mm Außendurchmesser von Oliven: ca. 11 mm Gesamtlänge: ca. 420 mm 1 * 1 items
  FISL4755
Fraktionssäule 500ml mit 3 Oliven: Außendurchmesser: ca. 54 mm Gesamtlänge: ca. 42,8 - 43 cm Körperlänge: ca. 300 mm Außendurchmesser von Oliven: ca. 11 mm Gesamtlänge: ca. 420 mm 1 * 1 items
  FISL4755
Frequently Bought Together