Order Entry
Slovakia
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Potassium chloride

Plastic bottle for solids, 1 kg
Katalógové číslo LACH30076AP0G1000
Dodávateľ:   LACH NER
Potassium chloride
Katalógové číslo LACH30076AP0G1000
Dodávateľ:  LACH NER
Číslo CAS:  7447-40-7
Potassium chloride

Plastic bottle for solids, 1 kg

Prejsť na:
Číslo CAS:  7447-40-7
Price
15,50 €
Prihlásiť sa pre dostupnosť
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymá:  Potassiumchloride
  • Číslo CAS:7447-40-7
  • Vzorec:KCl
  • MDL číslo:MFCD00011360
  • Molecular Weight:74.55 g/mol
  • Merck Index:14,07621
  • Bod varu:1420 °C (1013 hPa)
  • Bod tavenia:773 °C
  • Hustota:1.98 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pre skladovanie:Ambient
  • EINECS:231-211-8
Špecifikácie

Špecifikácie

  • Pack type:
    Plastic bottle for solids
  • Pk:
    1 kg

Špecifikácie

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.