Buffer, PBS solution 10X concentrate (phosphate buffered saline), Sigma-Aldrich®
PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline), 4 L
Catalog # SIALP5493-4L
Supplier: Merck
Buffer, PBS solution 10X concentrate (phosphate buffered saline), Sigma-Aldrich®
Catalog # SIALP5493-4L
Supplier: Merck
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
- Pk:4 L
- Description:PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
- Cat. No.:SIALP5493-4L
- M-Clarity quality level:MQ200
Specifications
Odporúčania
Odporúčania budú personalizované na základe vašich nákupných preferencií len v prípade, že ste udelili súhlas aktiváciou možnosti "Vylepšiť môj nákupný zážitok"na stránke "Osobné údaje – Nastavenia ochrany osobných údajov“
V opačnom prípade dostanete všeobecné odporúčania.



