Naphthalene 99%
Plastic bottle, 250 g
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Naphthalene 99%
Katalógové číslo ACRO180902500
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 91-20-3
Prejsť na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:91-20-3
- Vzorec:C₁₀H₈
- MDL číslo:MFCD00001742
- Molecular Weight:128.17 g/mol
- Merck Index:12,06457
- Bod varu:218 °C (760 mmHg)
- Bod tavenia:79…82 °C
- Hustota:0.99 g/cm³
- Bod vzplanutia:78 °C
- Teplota pre skladovanie:Ambient
- EINECS:202-049-5
- UN:1334
- ADR:4.1,III
Documents
Špecifikácie
Výsledky testov špecifikácií
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes or tablets or balls
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:79 to 82 °C
- GC:≥98.5 %
Špecifikácie
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:250 g



