

Iron(III) chloride hexahydrate, extra pure
Dodavatel: SCHARLAB
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:10025-77-1
:
Vzorec:FeCl₃·6H₂O
MDL číslo:MFCD00149712
:270.3 g/mol
Merck Index:13,04048
Bod varu:280…285 °C (1013 hPa)
Bod tání:37 °C
Hustota:1.82 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-729-4
UN:3260
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
Frequently Bought Together