Chloroform stabilised
Glass bottle, 1 L
Katalógové číslo SCARCL02191000
Dodávateľ: SCHARLAB
Prejsť na:
Product Details & Documents
Synonymá: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
- Číslo CAS:67-66-3
- Vzorec:CHCl₃
- MDL číslo:MFCD00000826
- Molecular Weight:119.38 g/mol
- Merck Index:13,02160
- Bod varu:61.7 °C (1013 hPa)
- Bod tavenia:–63 °C
- Hustota:1.4832 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:200-663-8
- ADR:6.1,III
- :Stabilised with amylene
- Teplota pre skladovanie:Ambient
- UN:1888
- REACH:05-2114614906-45
Špecifikácie
Špecifikácie
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 L



