Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Chemfluor® PTFE Transfer Pump Tubing
Chemfluor® PTFE Transfer Pump Tubing
Certificates
undefined
Chemfluor® PTFE Transfer Pump Tubing
Certificates

Specifications

  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 7,2 bar (104 psi)
  • 6,4 bar (78 psi)
  • 4,3 bar (63 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 3,6 bar (52 psi)
  • 2,7 bar (39 psi)
  • 4,3 bar (63 psi)
  • 3,6 bar (52 psi)
  • 5,4 bar (78 psi)
  • 10,8 bar (156 psi)
  • 8,1 bar (117 psi)
  • 10,8 bar (156 psi)
  • Max. temperature:
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • Min. temperature:
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 7,2 bar (104 psi)
  • 6,4 bar (78 psi)
  • 4,3 bar (63 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 3,6 bar (52 psi)
  • 2,7 bar (39 psi)
  • 4,3 bar (63 psi)
  • 3,6 bar (52 psi)
  • 5,4 bar (78 psi)
  • 10,8 bar (156 psi)
  • 8,1 bar (117 psi)
  • 10,8 bar (156 psi)
  • Warranty:
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together