Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
LC columns, MAbPac™ RP
LC columns, MAbPac™ RP
Certificates
undefined
LC columns, MAbPac™ RP
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-4732
  • 554-4733
  • 554-4734
  • 554-4736
  • 554-4735
  • 554-4737
  • 554-6580
  • 554-6583
  • 554-6582
  • 554-6581
  • Max. pressure:
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • pH range:
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • Temperature limit:
  • <110 °C
  • <110 °C
  • <110 °C
  • <110 °C
  • <110 °C
  • <110 °C
  • <110 °C
  • <110 °C
  • <110 °C
  • <110 °C