Order Entry
Slovakia
ContactUsLinkComponent
Industrial gloves, Harpon 321
Industrial gloves, Harpon 321
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Industrial gloves, Harpon 321
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5551
  • 112-5553
  • 112-5552
  • 112-5555
  • 112-5554
  • Model:
  • Harpon 321
  • Harpon 321
  • Harpon 321
  • Harpon 321
  • Harpon 321
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Powdered / powder-free:
  • Low-powdered
  • Low-powdered
  • Low-powdered
  • Low-powdered
  • Low-powdered
  • Finish:
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Cuff style:
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX)