o-Cresol
LACH30505
: LACH NER
:
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
:
:108.14 g/mol
:13,02604
:191 °C (1013 hPa)
:30…34 °C
:1.047 g/cm³ (20 °C)
:81 °C
:Ambient
:202-423-8
:3455
:6.1,II
:GHS06
:GHS05
:95-48-7
:C₇H₈O
:MFCD00002226