1,4-Dioxane
LACH20023AT4M1000
: LACH NER
:
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
:
:88.11 g/mol
:13,03330
:101.1 °C (1013 hPa)
:11.8 °C
:1.03 g/cm³ (20 °C)
:12 °C
:204-661-8
:1165
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:Ambient
:123-91-1
:C₄H₈O₂
:MFCD00006571