



n-Hexane
Dodavatel: LACH NER
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:110-54-3
:92112-69-1
Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
MDL číslo:MFCD00009520
:86.18 g/mol
Merck Index:13,04712
Bod varu:69 °C (1013 hPa)
Bod tání:–94.3 °C
Hustota:0.659 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–22 °C
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together