ContactUsLinkComponent
PolyGard-2-Sensorkopf 5 V = SC2-E1195-A5-P-00 O2 Sauerstoff Meßbereich: 0-25 % Vol (elektrochemischer Sensor), voraussichtliche Lebensdauer: 5 Jahre, zum Anschluß an SB2/WSB2/MSB2/MSC2/MGC2, digitale Kalibration, Schutzart: IP65 Sensorgehäuse: Kunsts 1 * 1 ST
Catalog # SNSTSC2E1195AP00
New Product
PolyGard-2-Sensorkopf 5 V = SC2-E1195-A5-P-00 O2 Sauerstoff Meßbereich: 0-25 % Vol (elektrochemischer Sensor), voraussichtliche Lebensdauer: 5 Jahre, zum Anschluß an SB2/WSB2/MSB2/MSC2/MGC2, digitale Kalibration, Schutzart: IP65 Sensorgehäuse: Kunsts 1 * 1 ST
Catalog # SNSTSC2E1195AP00