ContactUsLinkComponent
Verpackungskennzeichen mit UN-Nummer 3552, für Natrium-Ionen-Batterien, gemäß ADR, RID, ADN, IMDG-Code, IATA, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, F 1 * 1 ST
Catalog # KROS58303
Supplier:  KROSCHKE
New Product
Verpackungskennzeichen mit UN-Nummer 3552, für Natrium-Ionen-Batterien, gemäß ADR, RID, ADN, IMDG-Code, IATA, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, F 1 * 1 ST
Catalog # KROS58303
Supplier:  KROSCHKE