ContactUsLinkComponent
Schnittstelle USB 2.0 (Buchse Tyb B) für die Kommunikation zwischen PC und Schüttler. Plug-and-Play-Anschluss mit Standard-Terminal-Programmen. Schüttler komplett fernsteuerbar. 1 * 1 items
Catalog # BUHL0052931
New Product
Schnittstelle USB 2.0 (Buchse Tyb B) für die Kommunikation zwischen PC und Schüttler. Plug-and-Play-Anschluss mit Standard-Terminal-Programmen. Schüttler komplett fernsteuerbar. 1 * 1 items
Catalog # BUHL0052931