Semi-Preparative Post-Column Adjustable Flow Splitter Flow-Splitter, variabel (hinter der Säule) Splitverhältnis 1:1 bis 20:1 Einlass-Flussrate: 5 bis 40 ml/min mit Graduierung Gewinde-Anschluss: 10-32 UNF für 1/16 Kapillaren Druck max.: 350 bar / 5 1 * 1 ST
Catalog # MSPPASI610-PO20-03
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS