ContactUsLinkComponent
Optischer Füllstandswächter UFS 075 GSOP-L060 - Optischer Füllstandswächter für die zuverlässige Überwachung des maximalen oder minimalen Füllstands von Flüssigkeiten - Erfaßt Flüssigkeiten mit sehr niedrigem DK-Wert wie z.B. Öle Reinigungsmittel- Hy 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21209
New Product
Optischer Füllstandswächter UFS 075 GSOP-L060 - Optischer Füllstandswächter für die zuverlässige Überwachung des maximalen oder minimalen Füllstands von Flüssigkeiten - Erfaßt Flüssigkeiten mit sehr niedrigem DK-Wert wie z.B. Öle Reinigungsmittel- Hy 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21209